主要文件
GF63046818
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
foil, 50mm disks, 0.02mm thickness
别名:
FE020220
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101712
NACRES:
NA.23
表单
foil (disc)
制造商/商品名称
Goodfellow 630-468-18
直径× 厚度
50 mm × 0.02 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律信息
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)