化驗
≥99.0%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 623-834-17
電阻係數
9.71 μΩ-cm
重量
2000 g
平均粒徑
6-8 μm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI 密鑰
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
69.8 °F
閃點(°C)
21 °C