主要文件
GF61568219
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.25 mm, L 0.5 m
别名:
ET311350
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
形狀
film
製造商/商標名
Goodfellow 615-682-19
長度
0.5 m
厚度
0.25 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)