Merck
GF61543201
lump, 25.4 mm max. lump size, weight 1 g, purity 96+%
别名:
SC006100
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Sc
CAS号:
分子量:
44.96
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141613
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
96%
表单
lumps
制造商/商品名称
Goodfellow 615-432-01
电阻率
50.5 μΩ-cm, 0°C
重量
1 g
最大肿块尺寸
25.4 mm
沸点
2836 °C (lit.)
mp
1540 °C (lit.)
密度
2.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Sc]
InChI
1S/Sc
InChI key
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)