方案
98%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 604-013-37
电阻率
9.71 μΩ-cm
重量
500 g
平均粒径
1-6 μm
沸点
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg