Merck
GF59168166
镍铁合金Ni70Fe30
5m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.0035mm insulation thickness, polyimide insulation
别名:
NJ125825
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
描述
polyimide insulation
形狀
wire (insulated)
製造商/商標名
Goodfellow 591-681-66
長度
5 m
導線直徑
0.025 mm
隔熱厚度
0.0035 mm