主要文件
GF58474334
聚四氟乙烯
(PTFE), tube, outside diameter 6.42mm, L 1000 mm, wall thickness 0.51 mm
别名:
FP307064
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
表单
tubes
制造商/商品名称
Goodfellow 584-743-34
长度
1000 mm
壁厚度
0.51 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)