主要文件
GF57864189
氮化硼
sheet, thickness 1.0 mm, size 25 × 25 mm, condition pyrolitic
别名:
B 603120
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 578-641-89
尺寸
25 × 25 mm
厚度
1.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)