Key Documents
GF57316518
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 50 x 50mm, 0.914mm thickness, annealed
别名:
FE210350
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
形狀
foil (annealed)
製造商/商標名
Goodfellow 573-165-18
尺寸 × 厚度
50 mm × 50 mm × 0.914 mm