主要文件
GF57041355
氧化铝/二氧化硅/氧化硼
fiber, Al2O3 70%/SiO2 28%/B2O3 2%, tex number 110, length 2 m, filament diameter 0.011mm
别名:
AJ625710
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11181511
NACRES:
NA.23
表单
fibers
制造商/商品名称
Goodfellow 570-413-55
长度
2 m
直径
0.011 mm , filament diameter
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)