主要文件
GF56697340
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 8mm disks, 0.0125mm thickness
别名:
NI030230
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101712
NACRES:
NA.23
表单
foil (disc)
制造商/商品名称
Goodfellow 566-973-40
直径× 厚度
8 mm × 0.0125 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)