Merck
GF55595964
foil, thickness 0.125 mm, length 2 m, purity 99.9%
别名:
CU000591
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cu
CAS号:
分子量:
63.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141711
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.9%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 555-959-64
電阻係數
1.673 μΩ-cm, 20°C
長度
2 m
厚度
0.125 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
密度
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI 密鑰
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2