主要文件
GF55528207
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.18 mm, size 200 × 200 mm, temper hard
别名:
FE020268
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 555-282-07
尺寸
200 × 200 mm
厚度
0.18 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)