化驗
99.9%
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 549-847-52
電阻係數
28 μΩ-cm, 20°C
長度
100 mm
直徑
1.0 mm
bp
1196 °C (lit.)
mp
824 °C (lit.)
密度
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Yb]
InChI
1S/Yb
InChI 密鑰
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3