Merck
GF53565789
Nickel aluminide
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99%
别名:
NI706010
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 535-657-89
重量
200 g
零件最大尺寸
150 μm