Merck
GF53515672
foil, 100x100mm, thickness 0.14mm, annealed, 97%
别名:
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Hf
CAS号:
分子量:
178.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141718
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 535-156-72
電阻係數
29.6 μΩ-cm, 0°C
尺寸 × 厚度
100x100 mm × 0.14 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
密度
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChI 密鑰
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法律資訊
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)