Key Documents
GF53199175
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
sheet, 95 x 100mm, 0.35mm thickness, as rolled
别名:
CO153035
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 531-991-75
尺寸 × 厚度
95x100 mm × 0.35 mm