主要文件
GF52297195
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 1m coil, 0.3mm thickness, annealed
别名:
FA140300
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
表单
annealed
foil (coil)
制造商/商品名称
Goodfellow 522-971-95
尺寸 × 厚度
1 m × 0.3 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)