主要文件
GF52247189
镍/铁
tube, Ni52%/Fe 48%, outside diameter 9.55 mm, length 200 mm, wall thickness 0.275 mm
别名:
NI197750
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101712
NACRES:
NA.23
表单
tubes
制造商/商品名称
Goodfellow 522-471-89
长度
200 mm
外径
9.55 mm
壁厚度
0.275 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)