主要文件
GF51987101
聚丙烯
(PP), metallized film, thickness 0.008 mm, L 20 m, coil width 75 mm
别名:
PP301880
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
表单
film
制造商/商品名称
Goodfellow 519-871-01
长度
20 m
线圈宽度
75 mm
厚度
0.008 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)