主要文件
GF51628226
High permeability magnetic alloy, Ni80Fe15Mo5
foil, 25mm disks, 0.012mm thickness
别名:
NI180220
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
foil (disc)
製造商/商標名
Goodfellow 516-282-26
直徑× 厚度
25 mm × 0.012 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)