Merck
GF51535267
crucible, cylindrical, length 1 pcs, outside diameter 104mm
别名:
NI008690
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ni
CAS号:
分子量:
58.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41122203
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
包裝
pkg of 1
製造商/商標名
Goodfellow 515-352-67
電阻係數
6.97 μΩ-cm, 20°C
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
密度
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI 密鑰
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1