主要文件
GF50008159
Stainless steel - AISI 304
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.1 mm, length 0.5 m, temper hard
别名:
FE220271
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 500-081-59
长度
0.5 m
厚度
0.1 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)