Merck
GF49396775
lump, 25 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99%
别名:
ND006100
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Nd
CAS号:
分子量:
144.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141609
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99%
表单
lumps
制造商/商品名称
Goodfellow 493-967-75
电阻率
64.0 μΩ-cm, 20°C
重量
200 g
最大肿块尺寸
25 mm
沸点
3074 °C (lit.)
mp
1021 °C (lit.)
密度
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Nd]
InChI
1S/Nd
InChI key
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)