主要文件
GF49383894
聚砜
(PSU), rod, diam. 25 mm, L 1000 mm, natural
别名:
SU347925
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 493-838-94
長度
1000 mm
直徑
25 mm
顏色
natural
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)