Merck
GF49341247
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
500mm tube, 1.60mm outside diameter, 0.55mm wall thickness, 0.5mm inside diameter, hard
别名:
FE217160
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
化驗
99.9%
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 493-412-47
長度 × 壁厚
500 mm × 0.55 mm
外徑 × 內徑
1.60 mm × 0.5 mm