主要文件
GF48134594
Quartz - fused
rod, 10.0 mm diameter, length 1000 mm
别名:
SI617975
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101503
NACRES:
NA.23
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 481-345-94
长度
1000 mm
直径
10.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)