Merck
GF47731103
氮化硼
rod, 32 mm diameter, length 25 mm, condition hot-pressed
别名:
B 607955
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 477-311-03
長度
25 mm
直徑
32 mm