主要文件
GF47709681
Quartz - fused
granule, 3 mm nominal granule size, weight 200 g, purity 99.999%
别名:
SI616300
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101503
NACRES:
NA.23
方案
99.999%
表单
granular
制造商/商品名称
Goodfellow 477-096-81
重量
200 g
标称颗粒尺寸
3 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)