主要文件
GF47406898
Nickel-molybdenum alloy, Ni84Mo16
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
别名:
NJ046010
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 474-068-98
重量
100 g
零件最大尺寸
45 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)