方案
99.95%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 472-410-42
电阻率
10.6 μΩ-cm, 20°C
重量
1 g
最大零件尺寸
45 μm
沸点
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
密度
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES字符串
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg