GF47027112
别名:
MG010350
1 of 10
Millipore
ZTC18S
ZipTip® 移液器吸头
Sigma-Aldrich
225959
乙醚溴化镁
360074
溴化镁
GF45838985
金
AXYPCRTS
CyclerSeal密封薄膜
429414
三氯化铟
676829
酒精试剂
413666
碘化铟(III)
203602
碘化铅(II)
792071
Spiro-MeOTAD
foil
Goodfellow 470-271-12
100 mm × 100 mm × 1.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
高纯度金属和合金_能源材料_材料科学-默克生命科学