Merck
GF46625418
crucible, cylindrical, length 1 pcs, outside diameter 51mm
别名:
ZR008675
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Zr
CAS号:
分子量:
91.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
41122203
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
包装
pkg of 1
制造商/商品名称
Goodfellow 466-254-18
电阻率
40 μΩ-cm, 20°C
沸点
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
密度
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChI key
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)