主要文件
GF46586133
Copper/Beryllium
foil, Cu 98%/Be 2%, thickness 0.015 mm, 4 mm diameter, temper as rolled
别名:
CU070271
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
31152304
NACRES:
NA.23
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 465-861-33
直径
4 mm
4 mm
厚度
0.015 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)