主要文件
GF44202619
Tungsten-copper alloy, W72Cu28
100mm rod, 8.0mm diameter
别名:
W 117925
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 442-026-19
长度 × 直径
100 mm × 8.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)