Key Documents
GF42805852
Platinum-rhodium alloy, Pt90Rh10
100mm tube, 0.94mm outside diameter, 0.12mm wall thickness, 0.7mm inside diameter, as drawn
别名:
PT017150
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 428-058-52
長度
100 mm
外徑 × 內徑 × 厚度度
0.94 mm × 0.7 mm × 0.12 mm