主要文件
GF42363053
Chromium-titanium alloy, Cr70Ti30
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
别名:
CR156010
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12141709
NACRES:
NA.23
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 423-630-53
重量
100 g
最大零件尺寸
150 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)