Merck
GF42361129
lump, 25 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99%
别名:
HO006100
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ho
CAS号:
分子量:
164.93
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141606
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99%
表单
lumps
制造商/商品名称
Goodfellow 423-611-29
重量
50 g
最大肿块尺寸
25 mm
密度
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Ho]
InChI
1S/Ho
InChI key
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)