主要文件
GF40921927
Polyamide/Imide
(PAI), rod, diam. 12.7 mm, L 200 mm, condition bearing grade
别名:
AM317981
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 409-219-27
长度
200 mm
直径
12.7 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)