主要文件
GF40639035
Silicon carbide - reaction bonded
tube, outside diameter 10.0 mm, length 100 mm, wall thickness 2.8 mm
别名:
SI647250
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101521
NACRES:
NA.23
表单
tubes
制造商/商品名称
Goodfellow 406-390-35
长度
100 mm
外径
10.0 mm
壁厚度
2.8 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)