主要文件
GF40285885
Dural® - aluminum/copper/magnesium
tube, Al 95%/Cu 4%/Mg 1%, outside diameter 0.71 mm, length 200 mm, wall thickness 0.051 mm
别名:
AL047100
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352311
NACRES:
NA.23
方案
≥95%
表单
tubes
制造商/商品名称
Goodfellow 402-858-85
长度
200 mm
外径
0.71 mm
壁厚度
0.051 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
Dural is a registered trademark of Lonza-Werke GmbH
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)