主要文件
GF40271071
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 50 x 50mm, 0.25mm thickness, annealed
别名:
FE040300
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101712
NACRES:
NA.23
表单
foil (annealed)
制造商/商品名称
Goodfellow 402-710-71
尺寸 × 厚度
50 mm × 50 mm × 0.25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)