Key Documents
GF40039657
Aluminum nickelide
powder, max. particle size 150 micron, weight 20 g
别名:
AL716010
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 400-396-57
重量
20 g
零件最大尺寸
150 μm