Merck
GF38890165
Superconducting composite wire alloy, NbTi+Cu
0.5m wire, 0.4mm diameter, copper/superconductor ratio 3:1 by volume
别名:
NB015100
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 388-901-65
長度 × 直徑
0.5 m × 0.4 mm