Merck
GF38797149
Alumina
fiber, tex number 210, length 2 m, filament diameter 0.02mm
别名:
AL605720
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11181511
NACRES:
NA.23
形狀
fibers
製造商/商標名
Goodfellow 387-971-49
長度
2 m
直徑
0.02 mm , filament diameter