主要文件
GF37750350
Palladium-silver alloy, Pd75Ag25
50mm tube, 6.25mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 6.05mm inside diameter, as drawn
别名:
PD037500
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
表单
tubes
制造商/商品名称
Goodfellow 377-503-50
长度 × 壁厚度
50 mm × 0.1 mm
外径 × 内径
6.25 mm × 6.05 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)