主要文件
GF37335348
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
foil, 2m coil, 38mm coil width, 0.6mm thickness, annealed
别名:
NI100300
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352300
NACRES:
NA.23
表单
annealed
foil (coil)
制造商/商品名称
Goodfellow 373-353-48
长度 × 宽度 × 厚度
2 m × 38 mm × 0.6 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)