主要文件
GF36701287
Bismuth-lead alloy, Bi55.5Pb44.5
200g lump, 100mm max. lump size
别名:
BI076100
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12141706
NACRES:
NA.23
表单
lumps
制造商/商品名称
Goodfellow 367-012-87
重量
200 g
最大肿块尺寸
100 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)