主要文件
GF35824901
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
500mm tube, 1.0mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 0.8mm inside diameter, as drawn
别名:
CU107120
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
表单
tubes
制造商/商品名称
Goodfellow 358-249-01
长度 × 壁厚度
500 mm × 0.1 mm
外径 × 内径
1.0 mm × 0.8 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)