化驗
99.95%
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 356-911-05
電阻係數
4.9 μΩ-cm, 20°C
長度
10 m
直徑
0.015 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[W]
InChI
1S/W
InChI 密鑰
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N